Läs mer
Cole-Parmer™ Modulärt provrörsställ i polypropen
Produktkod. 15528543 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Antal ställ:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal ställ Förpackningsstorlek
15528543 4 Varje
1 options
Produktkod. 15528543 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0673300
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kubmoduler är färgkodade för bekvämlighet. Kuber kan roteras oberoende och varje system består av fyra kuber och en stödbricka för användning med flera storlekar av provrör, odlingsrör eller mikrocentrifugrör samtidigt.
  • Färgkodad för bekvämlighet
  • Kuber roterar oberoende
  • Kompatibel med olika rör och rörstorlekar samtidigt
  • Polypropen
  • Autoclable
Specifikationer
Beskrivning PP Roterande rörställssystem
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) 15 mL och 50 mL koniska rör; 12 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 125 mm, 17 x 100 mm odlingsrör; 1,5 mL och 2,0 mL mikrocentrifugrör
Antal ställ 4
Längd (metrisk) 244 mm
Längd (engelska) 9 tum
Bredd (engelska) 4 1/16 tum.
Höjd (engelska) 3 13/16 tum.
Bredd (metrisk) 103 mm