Läs mer
Brady™ Polypropen och gjuten glasfylld Nylon Inget hål kretsbrytarlås
Produktkod. 11791885 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
56 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11791885 56 x 24,10 mm Varje
11701895 82,60 x 40,30 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11791885 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00 SEK
    168.98 SEK / Paket med 1
    Save 15.02 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Dessa No-Hole breaker lockouts är extremt mångsidiga och lätta att installera med hjälp av patenterad tumskruvdesign - inga skruvmejslar behövs. Dra helt enkelt åt lockouten ordentligt på strömbrytarens tunga, dra locket över tumskruven och lås locket för att förhindra att klämman lossas.
  • Löstagbara klossar (ingår) utökar utbudet av tillämpliga brytare.
  • Accepterar låsbyglar upp till 7 mm i diameter.
Specifikationer
Produkttyp Strömbrytarlås
Färg Rött
Material Glasfylld Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Inget hål kretsbrytarlås - 120/277 V-enhet
Diameter (engelska) Shackle 0,3 tum.
Diameter (metrisk) bygel 7 mm
Mått (D x B x H) 25.40 x 56.01 x 24.13 mm
Mått (L x B) 56 x 24,10 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 0,95 tum.
Höjd (metrisk) 24.13 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 2,205 tum.
Bredd (metrisk) 56.01 mm