Läs mer
Brady™ Polypropen och gjuten glasfylld Nylon Inget hål kretsbrytarlås
Produktkod. p-8000072
Mått (L x B):
56 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11791885
Brand: Brady™ 065396
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa No-Hole breaker lockouts är extremt mångsidiga och lätta att installera med hjälp av patenterad tumskruvdesign - inga skruvmejslar behövs. Dra helt enkelt åt lockouten ordentligt på strömbrytarens tunga, dra locket över tumskruven och lås locket för att förhindra att klämman lossas.
  • Löstagbara klossar (ingår) utökar utbudet av tillämpliga brytare.
  • Accepterar låsbyglar upp till 7 mm i diameter.
Specifikationer
Produkttyp Strömbrytarlås
Färg Rött
Material Glasfylld Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Inget hål kretsbrytarlås - 120/277 V-enhet
Diameter (engelska) Shackle 0,3 tum.
Diameter (metrisk) bygel 7 mm
Mått (D x B x H) 25.40 x 56.01 x 24.13 mm
Mått (L x B) 56 x 24,10 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 0,95 tum.
Höjd (metrisk) 24.13 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 2,205 tum.
Bredd (metrisk) 56.01 mm