Läs mer
Brady™ Polypropengjutning och rostfritt stål Pro-Lock-kabel
Produktkod. 11741975
Change view
Färg:
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11741975 Klart Varje
11731975 Rött Varje
11751975 Gult Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11741975 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 225204
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta är ett komplett isoleringssäkerhetssystem, idealiskt för att säkra ventiler eller industrimaskiner. Polypropengjutning och rostfritt stål Pro-Lock-kabel kan endast öppnas och låsas med hjälp av ett specialverktyg (ingår ej).
  • Detta är ett komplett isoleringssäkerhetssystem, idealiskt för att säkra ventiler eller industrimaskiner.
  • Kan endast öppnas och låsas med hjälp av ett specialverktyg (ingår ej).
Specifikationer
Produkttyp Lockout-kabel
Alternativt artikelnummer PRO-LOCK+ 1,5 M KABEL PPROP& STÅL GR
Färg Klart
Material Rostfritt stål
Beskrivning Pro-Lock och kabel - 1,5 m
Diameter (engelska) 1,97 tum
Diameter (engelska) Shackle 0,26 tum.
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Längd (engelska) 1.64 yd.
Längd (metrisk) 1.5 m
Kvantitet 1 st