Läs mer
Brady™ Polypropengjutning och rostfritt stål Pro-Lock-kabel
Produktkod. p-8004523
Färg:
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11741975
Brand: Brady™ 225204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta är ett komplett isoleringssäkerhetssystem, idealiskt för att säkra ventiler eller industrimaskiner. Polypropengjutning och rostfritt stål Pro-Lock-kabel kan endast öppnas och låsas med hjälp av ett specialverktyg (ingår ej).
  • Detta är ett komplett isoleringssäkerhetssystem, idealiskt för att säkra ventiler eller industrimaskiner.
  • Kan endast öppnas och låsas med hjälp av ett specialverktyg (ingår ej).
Specifikationer
Produkttyp Lockout-kabel
Alternativt artikelnummer PRO-LOCK+ 1,5 M KABEL PPROP& STÅL GR
Färg Klart
Material Rostfritt stål
Beskrivning Pro-Lock och kabel - 1,5 m
Diameter (engelska) 1,97 tum
Diameter (engelska) Shackle 0,26 tum.
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Längd (engelska) 1.64 yd.
Längd (metrisk) 1.5 m
Kvantitet 1 st