Beskrivning
- Multi-use tubes
- Can withstand 3000rpm
- Autoclavable and freezable
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polypropylene |
| Förpackning | 2000/Cs. |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Test Tube |