Läs mer
Fisherbrand™ Naturlig graderad pipettspets av polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativ polypropen
- Tätt passform tack vare den exakt passande konen
- Optimal hantering tack vare den stabila formen
- Autoklaveringsbar
- Garanterat dammfri på grund av speciell joniseringsbehandling
- Finns försteriliserad eller icke-steril
- Utmärkt transparens på grund av ytor av hög kvalitet
- Minimal restvätning på grund av kontrollerad kvalitet på råvaror
- Utmärkt volymnoggrannhet tack vare den exakta spetsöppningen
- Övningsorienterade spetsvolymer
- Aeroject™ spetsar med specialfilter tillverkade av hydrofob PE-HD som
- Aerosolbarriär och för skydd mot kontaminering
- Lämplig för alla vanliga pipetttyper
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |