Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Produktkod. 10458372 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Höjd (metrisk):
40,8 mm
41,15 mm
Förpackning:
1 påse à 500
6 påsar med 500
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 500
Produktkod. 10458372
Brand: BRAND™ 780550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Mikrocentrifugrör av polypropen har ett frostat märkningsområde med underavdelningar för att ge ungefärlig volymbedömning. Bifogat lock inkluderar membran med piercingyta. Locket är tätt för att förhindra förlust från avdunstning.
  • Tillverkad av polypropen
  • Bifogat lock inkluderar membran med piercingyta.
  • Locket är tätt för att förhindra förlust från avdunstning
  • Frostat markeringsområde med indelningar ger en ungefärlig volymbedömning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 41,15 mm
Inkluderar Lockmembran med piercingyta
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 1 påse à 500
Volym (metrisk) 2mL
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 10.75 mm