Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Höjd (metrisk):
40,8 mm
41,15 mm
Förpackning:
1 påse à 500
6 påsar med 500
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 500
Beskrivning
- Manufactured from polypropylene
- Attached lid includes membrane with piercing area.
- Lid forms tight seal to prevent loss from evaporation
- Frosted marking area with subdivisions provide approximate volume assessment.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Natural |
| Material | Polypropylene |
| Höjd (metrisk) | 40,8 mm |
| Inkluderar | Lid membrane with piercing area |
| Antal per förpackning | 3000Pack |
| Förpackning | 6 påsar med 500 |
| Volym (metrisk) | 1.5mL |
| Visa mer |