Läs mer
Fisherbrand™ Naturlig pipettspets av polypropen
Produktkod. 11557452 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
1 till 250μ L
1 till 300μ L
200 till 1000μ L
250 till 1000μ L
500 till 2500μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Produktkod. 11557452
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör pipettering enkel och säkrare för även de mest känsliga applikationerna. Fisherbrand™ Naturliga polypropenpipetter passar perfekt för manuella eller elektroniska, en- eller flerkanalspipetter.
  • Tillverkad av högkvalitativ polypropen
  • Tätt passform tack vare den exakt passande konen
  • Optimal hantering tack vare den stabila formen
  • Autoklaveringsbar
  • Garanterat dammfri på grund av speciell joniseringsbehandling
  • Finns försteriliserad eller icke-steril
  • Utmärkt transparens på grund av ytor av hög kvalitet
  • Minimal restvätning på grund av kontrollerad kvalitet på råvaror
  • Utmärkt volymnoggrannhet tack vare den exakta spetsöppningen
  • Övningsorienterade spetsvolymer
  • Aeroject™ spetsar med specialfilter tillverkade av hydrofob PE-HD som
  • Aerosolbarriär och för skydd mot kontaminering
  • Lämplig för alla vanliga pipetttyper
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 250μ L
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Universal Fit