Läs mer
ratiolab™ Makro Pipetttips
Beskrivning
Dessa pipettspetsar erbjuder enhetlig hög kvalitet och precision. Tillsammans med specialutvecklat Multirack, Refill System och den ratiolab™ Multibox med tillhörande pipettspetsar i Multitray, gör pipettering mycket enklare och säker i de mest känsliga applikationerna
- Tillverkad av högkvalitativ polypropen
- Tätt passform tack vare den exakt passande konen
- Optimal hantering tack vare den stabila formen
- Autoklaveringsbar
- Garanterat dammfri på grund av speciell joniseringsbehandling
- Finns försteriliserad eller icke-steril
- Utmärkt transparens på grund av ytor av hög kvalitet
- Minimal restvätning på grund av kontrollerad kvalitet på råvaror
- Utmärkt volymnoggrannhet tack vare den exakta spetsöppningen
- Övningsorienterade spetsvolymer
- Aeroject™ spetsar med specialfilter tillverkade av hydrofob PE-HD som
- Aerosolbarriär och för skydd mot kontaminering
- Lämplig för alla vanliga pipetttyper
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 till 5000μ L |
| Färg | Genomskinligt |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 11.967cm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD |
| För användning med (applikation) | Idealisk för alla kommersiellt tillgängliga pipetter |
| Steriliseringsmetod | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Produktlinje | Makro |
| Material | Polypropen |