Läs mer
Greiner Bio-One LeucoSEP™ Polypropenrör
Produktkod. 10349081
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
Form:
Konisk
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Form Sterilitet
10349081 50 ml 30 mm Konisk Sterila
1 options
Produktkod. 10349081 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 227290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33655.00 SEK
    12148.08 SEK / Paket med 300
    Save 21506.92 SEK
    63% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Add to basket
Utvecklad för optimal separation av lymfocyter och perifera mononukleära celler från mänskligt helblod och benmärg. Greiner Bio One™ LeucoSep™-polypropenrör har en transparent, porös, biologiskt inert HDPE-barriär för en noggrann och effektiv analys.
  • Icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
  • Effektiv separation av lymfocyter och mononukleära celler från perifert blod och benmärg
  • Funktioner:
    • Anrikning direkt från helblod
    • Förenklad fyllning genom porös barriär (löser den tidskrävande och mödosamma överläggningen av provmaterialet)
    • Snabb separation på 15 minuter vid rumstemperatur
    • Ingen ytterligare laboratorieutrustning krävs
    • Avlägsnande av erytrocyter och granulocyter
    • Ingen rekontaminering med erytrocyter
    • Ingen blockering av markörmolekyler
    • Ofylld för användning av olika separationsmedia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 115 mm
Form Konisk
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Produkttyp Sample Tube
Volym (metrisk) 50 ml