Läs mer
Greiner Bio-One LeucoSEP™ Polypropenrör
Volym (metrisk):
50 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
Form:
Konisk
Sterilitet:
Sterila
Beskrivning
- Icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
- Effektiv separation av lymfocyter och mononukleära celler från perifert blod och benmärg
- Funktioner:
- Anrikning direkt från helblod
- Förenklad fyllning genom porös barriär (löser den tidskrävande och mödosamma överläggningen av provmaterialet)
- Snabb separation på 15 minuter vid rumstemperatur
- Ingen ytterligare laboratorieutrustning krävs
- Avlägsnande av erytrocyter och granulocyter
- Ingen rekontaminering med erytrocyter
- Ingen blockering av markörmolekyler
- Ofylld för användning av olika separationsmedia
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Längd (metrisk) | 115 mm |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 50 ml |