Läs mer
Kimble Chase™ Polypropen stängning med öppen topp
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Silikon, Polypropen, PTFE |
| Septum | Röd silikon |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Typ | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 9-425 |