Beskrivning
Det teleskopiska doppröret anpassar sig till behållarens höjd vid insättning. OTAL fotpumpar med tillförselrör av PP, resistenta mot svaga syror, alkalier och rengöringsmedel.
- Enkel hantering: båda händerna förblir fria för fyllning
- Mycket bra pumpkapacitet tack vare stor volym fotbälg
- Med universalproppar av mjuk PVC, för behållaröppningar med 30-70 mm diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Flödeshastighet | 30 l/min. |
| Inkluderar | 22 mm Dia. Leveransrör av polypropen |
| Total längd (metrisk) | 90 cm |
| För användning med | Förvaringstrumma |
| Djup (metriskt) | 90 cm |
| Motståndsegenskaper | Alkalier, tvättmedel, svag syra |
| Typ | Fotpump |
| Trummans öppningsdiameter | 30 till 70 mm |
| Material | Polypropen |