Läs mer
Buerkle™ OTAL™ Fotpump av PP
Produktkod. 10781162 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Flödeshastighet:
20 l/min.
26 l/min.
30 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10781162 26 l/min. Varje
10372651 30 l/min. Varje
10047660 20 l/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 10781162 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 50001800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1135.72 SEK / Paket med 1
    Save 94.28 SEK
    7% Av
I lager
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
OTAL™ Fotpumpar med utmatningsrör av PP, resistenta mot svaga syror, alkalier och rengöringsmedel. Det teleskopiska nedsänkningsröret anpassar sig till behållarens höjd vid insättning av fotpumpen. Säkerställer bra bortförsel av restvätska, fotpump kan användas med olika behållare.
Det teleskopiska doppröret anpassar sig till behållarens höjd vid insättning. OTAL fotpumpar med tillförselrör av PP, resistenta mot svaga syror, alkalier och rengöringsmedel.
  • Enkel hantering: båda händerna förblir fria för fyllning
  • Mycket bra pumpkapacitet tack vare stor volym fotbälg
  • Med universalproppar av mjuk PVC, för behållaröppningar med 30-70 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Flödeshastighet 26 l/min.
Inkluderar 18 mm Dia. Leveransrör av polypropen
Djup (metriskt) 70 cm
Motståndsegenskaper Alkalier, tvättmedel, svag syra
Trummans öppningsdiameter 30 till 70 mm
Material Polypropen
Produkttyp Fotpump
För användning med (utrustning) Förvaringstrumma