Läs mer
Buerkle™ OTAL™ Fotpump av PP
Produktkod. p-7084536
Flödeshastighet:
20 l/min.
26 l/min.
30 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 10781162
Brand: Buerkle™ 50001800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
OTAL™ Fotpumpar med utmatningsrör av PP, resistenta mot svaga syror, alkalier och rengöringsmedel. Det teleskopiska nedsänkningsröret anpassar sig till behållarens höjd vid insättning av fotpumpen. Säkerställer bra bortförsel av restvätska, fotpump kan användas med olika behållare.
Det teleskopiska doppröret anpassar sig till behållarens höjd vid insättning. OTAL fotpumpar med tillförselrör av PP, resistenta mot svaga syror, alkalier och rengöringsmedel.
  • Enkel hantering: båda händerna förblir fria för fyllning
  • Mycket bra pumpkapacitet tack vare stor volym fotbälg
  • Med universalproppar av mjuk PVC, för behållaröppningar med 30-70 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Flödeshastighet 26 l/min.
Inkluderar 18 mm Dia. Leveransrör av polypropen
För användning med Förvaringstrumma
Djup (metriskt) 70 cm
Motståndsegenskaper Alkalier, tvättmedel, svag syra
Typ Fotpump
Trummans öppningsdiameter 30 till 70 mm