Läs mer
Chemsplash Överstövlar i polypropen (PR ) Resår med knytband
Beskrivning
40GSM Polypropen Overboot
- 40GSM polypropenmaterial
- 2 st polypropenband
- Overlocksömmar
- 41 x 46 x 28 cm
- 10 par/polybag, 250 par/ctn
- PFAS-fri
Beskrivning: Överstöveln i polypropen är gjord av 40GSM polypropenmaterial, vilket ger styrka och hållbarhet. Den har overlocksömmar för ökad tillförlitlighet och två polypropenband för säker fastsättning. Storleken på överstöveln är 41 x 46 x 28 cm, och den är packad med 10 par per polybag och 250 par per kartong. Denna produkt är PFAS-fri, vilket garanterar säkerhet och överensstämmelse med industristandarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Material | Polypropen |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk fotled |
| Sula Typ | Vanlig |
| Mått (L x B x H) | 41 x 46 x 28 cm |
| Vikt (metrisk) | 40 gsm |
| Visa mer |