Läs mer
Sampling Systems™ Paddel av polypropen
Produktkod. 15839511 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15839511 1200 mm Varje
1 options
Produktkod. 15839511 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8332P1
Beräknad leverans: 04-01-2027
Denna polypropenpaddel är utmärkt för allmän provtagning, skrapning och omrörning i laboratoriet.
  • Tillverkad av kemiskt resistent polypropen
  • Hygienisk design i ett stycke
  • Total längd 1200 mm
Specifikationer
Produkttyp Paddla
Material Polypropen
Stil Ett stycke
Färg Vitt
För användning med (applikation) Omrörning, skrapning, provtagning
Längd (metrisk) 1200 mm
Längd (metrisk) kniv 290 mm
Bredd (metrisk) kniv 133 mm