Beskrivning
- Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen.
- Tål temperaturer på– 20 °C till 122 °C.
- Autoklaverbar.
- Ultratunna väggar accelererar värmeöverföringen och ger kortare cykeltider.
- Jämn införingslock i full längd säkerställer en tät passform, vilket eliminerar provavdunstning.
- PCRmax™ PCR-produkter är specifikt utformade för att amplifiera nukleinsyror under processen med polymeraskedjereaktion (PCR).
- Certifierad RNase, DNase och pyrogen säker för att säkerställa ingen nedbrytning av målet eller amplifierad produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Försteriliserad | Ja |
| Produkttyp | PCR Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Amplifiering av nukleinsyror under PCR-processen. |
| Antal per förpackning | 125 Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till 122 °C |
| Rörmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | 0,2 mL x 8-rörsremsor, 67103-70 |