Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropen PCR Preparation Rack
Produktkod. 15275647 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15275647 Diverse Paket med 5
1 options
Produktkod. 15275647 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0673607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1243.37 SEK / Paket med 5
    Save 306.63 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för att förbereda och förvara 0,2 ml PCR-remsor och rör för provbearbetning. Cole-Parmer™ Polypropen PCR Preparation Rack är konstruerad av genomskinlig polypropen för att underlätta provvisning.
  • Kompakt design
  • Arrangerad i ett 8 x 12 alfanumeriskt rutnät
  • Håller 96 rör upprätt och säkert
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring av 0,2 ml PCR-remsor och rör för provbearbetning
Antal per förpackning 5-pack
Kvantitet 5-pack
Mått (L x B) 88.9 x 127mm
Mått (L x B x H) 88.9 x 127 x 34.92mm
Längd (metrisk) 88.9 mm
Inkluderar Genomskinligt polypropenhölje
Produkttyp PCR Preparation Rack
Höjd (metrisk) 34.92 mm
Bredd (metrisk) 127 mm