Läs mer
Fisherbrand™ PCR-ställ i polypropen, vändbart
Produktkod. 11787265 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
PCR-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11787265 PCR-rör Paket med 5
1 options
Produktkod. 11787265
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vänd på gallret för att få olika stora mikrorörsbrunnar. Polypropen PCR™ Rack, Reversible inkluderar brunnar för 0,2 mL, 0,5 mL och 1,5 mL rör. Det avtagbara gångjärnet passar på båda sidor och stället är fullt autoklaverbart. Tillverkad av robust polypropen i en mängd olika färger.
Det perfekta rörstället för PCR™ provtagning och andra behov av rörlagring.
  • Vändbart ställ har brunnar för mikrorör på båda sidor.
    • PCR-sidan av stället rymmer 8 eller 12 x 0,2 ml rörremsor eller 168 individuella rör (brunnsdiameter: 5,5 mm).
    • Baksidan rymmer 40 x 0,5 ml rör (brunnsdiameter: 7,6 mm).
    • Båda sidorna av stativet har 12 brunnar för 1,5 ml rör (brunnsdiameter: 11,4 mm).
  • Tillverkad av robust polypropen i fem olika färger per förpackning.
  • Avtagbart gångjärnslock passar säkert på båda sidor.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller PCR-rör
Material Polypropen
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 0,2 mL, 0,5 mL och 1,5 mL rör
Kvantitet 5 Pk.
Längd (engelska) 8,1 tum
Bredd (engelska) 5,2 tum
Höjd (engelska) 2,1 tum
Vikt (engelska) 2.2 lb.
Produkttyp PCR-rörsrack
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 5.3 cm
Bredd (metrisk) 13.2 cm