Läs mer
Fisherbrand™ Polypropen 96-Well PCR™ Kuggstång
Produktkod. 11527593 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått, Klart, Orange, Rosa, Gult
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11527593
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för för- eller post-PCR provtagningsapplikationer. Polypropen 96-Well PCR™ Stället innehåller 96 lätt identifierbara rörbrunnar. Den avtagbara gångjärnen ligger platt och ställningen är autoklaverbar. Tillverkad av robust polypropen.
Använd med pre- eller post-PCR™ provtagningstillämpningar. Fisherbrand™ Polypropen 96-Well PCR™ Stället innehåller 96 lätt identifierbara rörbrunnar. Den avtagbara gångjärnen ligger platt och ställningen är autoklaverbar. Tillverkad av robust polypropen.
  • Robust polypropenkonstruktion i en mängd olika färger.
  • Rymmer individuella 0,2 ml rör eller remsor med 8 eller 12 rör.
  • Avtagbart gångjärnslock ligger plant.
  • Rörbrunnar är lätta att identifiera med präglade siffror och bokstäver.
  • Autoklaverbar och staplingsbar.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Avtagbart, gångjärnsförsett lock
Produkttyp PCR-rörstativ
Förslutning ingår Ja
Array 8 x 12
Färg Naturlig
Håller PCR-rör
Material Polypropen
Positioner 96
Form Rektangulär
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 130 x 98 x 33 mm
Längd (metrisk) 130 mm
Längd (engelska) 5,1 tum
Bredd (metrisk) 98 mm
Bredd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 33 mm
Höjd (engelska) 1,3 tum.
Djup (metriskt) 130 mm
Diameter (metrisk) Well 5.2 mm