Läs mer
Fisherbrand™ Polypropen 96-Well PCR™ Kuggstång
Produktkod. 11710344 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått, Klart, Orange, Rosa, Gult
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11710344 Blått, Klart, Orange, Rosa, Gult Paket med 5
11958074 Klart Paket med 5
11527593 Naturlig Paket med 5
11948074 Blått Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11710344
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk för för- eller post-PCR provtagningsapplikationer. Polypropen 96-Well PCR™ Stället innehåller 96 lätt identifierbara rörbrunnar. Den avtagbara gångjärnen ligger platt och ställningen är autoklaverbar. Tillverkad av robust polypropen.
Använd med pre- eller post-PCR™ provtagningstillämpningar. Fisherbrand™ Polypropen 96-Well PCR™ Stället innehåller 96 lätt identifierbara rörbrunnar. Den avtagbara gångjärnen ligger platt och ställningen är autoklaverbar. Tillverkad av robust polypropen.
  • Robust polypropenkonstruktion i en mängd olika färger.
  • Rymmer individuella 0,2 ml rör eller remsor med 8 eller 12 rör.
  • Avtagbart gångjärnslock ligger plant.
  • Rörbrunnar är lätta att identifiera med präglade siffror och bokstäver.
  • Autoklaverbar och staplingsbar.
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått, Klart, Orange, Rosa, Gult
Håller PCR-rör
Material Polypropen
Positioner 96
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 127 x 101 x 38 mm (5 x 4 x 1,5 tum)
Längd (metrisk) 127 mm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (engelska) 1,5 tum
Djup (metriskt) 130 mm
Diameter (metrisk) Well 5.2 mm
Inkluderar Avtagbart, gångjärnsförsett lock
Produkttyp PCR-rörstativ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 38 mm
Array 8 x 12
Bredd (metrisk) 101 mm