Beskrivning
Använd med pre- eller post-PCR™ provtagningstillämpningar. Fisherbrand™ Polypropen 96-Well PCR™ Stället innehåller 96 lätt identifierbara rörbrunnar. Den avtagbara gångjärnen ligger platt och ställningen är autoklaverbar. Tillverkad av robust polypropen.
- Robust polypropenkonstruktion i en mängd olika färger.
- Rymmer individuella 0,2 ml rör eller remsor med 8 eller 12 rör.
- Avtagbart gångjärnslock ligger plant.
- Rörbrunnar är lätta att identifiera med präglade siffror och bokstäver.
- Autoklaverbar och staplingsbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Håller | PCR-rör |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 96 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (engelska) | 3,9 tum. |
| Visa mer |