Läs mer
Fisherbrand™ Polypropen 96-Well PCR™ Kuggstång
Produktkod. p-8000251 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått, Klart, Orange, Rosa, Gult
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11958074
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för för- eller post-PCR provtagningsapplikationer. Polypropen 96-Well PCR™ Stället innehåller 96 lätt identifierbara rörbrunnar. Den avtagbara gångjärnen ligger platt och ställningen är autoklaverbar. Tillverkad av robust polypropen.
Använd med pre- eller post-PCR™ provtagningstillämpningar. Fisherbrand™ Polypropen 96-Well PCR™ Stället innehåller 96 lätt identifierbara rörbrunnar. Den avtagbara gångjärnen ligger platt och ställningen är autoklaverbar. Tillverkad av robust polypropen.
  • Robust polypropenkonstruktion i en mängd olika färger.
  • Rymmer individuella 0,2 ml rör eller remsor med 8 eller 12 rör.
  • Avtagbart gångjärnslock ligger plant.
  • Rörbrunnar är lätta att identifiera med präglade siffror och bokstäver.
  • Autoklaverbar och staplingsbar.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Avtagbart, gångjärnsförsett lock
Produkttyp PCR-rörstativ
Förslutning ingår Ja
Array 8 x 12
Färg Klart
Håller PCR-rör
Material Polypropen
Positioner 96
Form Rektangulär
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 98 mm
Bredd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 33 mm
Höjd (engelska) 1,3 tum.
Djup (metriskt) 130 mm
Diameter (metrisk) Well 5.2 mm