Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars vändbara mikrorörstativ
Produktkod. 11728174 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått, Klart, Lila, Gult, Orange
Gult
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11728174 Blått, Klart, Lila, Gult, Orange Paket med 5
11738174 Naturlig Paket med 5
11978014 Gult Paket med 5
11958014 Blått Paket med 5
11968014 Klart Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11728174
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lättförståeliga flikar för provhantering och förvaring
Det reversibla 96-brunnsrörstället har lättförståeliga flikar för provhantering och förvaring. Rymmer 96 brunnar för 0,5 ml-rör på ena sidan och 96 brunnar för 1,5/2,0 ml-rör på baksidan
  • Nya livfulla färger
  • Upphöjda ringar runt 1,5 till 2,0 ml-brunnarna gör det lättare att ta bort rör
  • Formgjutna rutnätslinjer 0,5 ml brunnar separerade av inbyggda rutnätslinjer, vilket gör dem lättare att se
Optimal funktion och identifiering
  • Brunnar arrangerade i en standard 8 x 12-matris.
  • Formgjutna in-grid-linjer separerar 0,5 ml-brunnar vilket gör dem lättare att se
  • Upphöjda ringar runt 1,5 ml/2,0 ml-brunnarna gör det lättare att ta bort rör
  • Alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och återvinning av rör
Säkert lock
  • Genomskinligt lock klickas på rackflikar för säker, synlig förvaring
  • Rymlig nog för att rymma de flesta skruvlockade mikrocentrifugrör
  • Staplingsbart, sparar värdefullt utrymme
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått, Klart, Lila, Gult, Orange
Håller Mikrorör (0,5 ml), Mikrocentrifugrör (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 96/Sida
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1,5 till 2 mL och 0,5 mL Centrifugerrör
Kvantitet 5 Pk.
Mått (L x B x H) 246 x 121 x 50 mm
Längd (metrisk) 246 mm
Längd (engelska) 9,7 tum.
Bredd (engelska) 4,8 tum
Höjd (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) Well 11 mm, 7.6 mm
Inkluderar Upphöjda ringar, lock
Produkttyp 2-i-1 mikrocentrifugrörstativ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 50 mm
Array 8 x 12
Bredd (metrisk) 121 mm