Beskrivning
Det reversibla 96-brunnsrörstället har lättförståeliga flikar för provhantering och förvaring. Rymmer 96 brunnar för 0,5 ml-rör på ena sidan och 96 brunnar för 1,5/2,0 ml-rör på baksidan
- Nya livfulla färger
- Upphöjda ringar runt 1,5 till 2,0 ml-brunnarna gör det lättare att ta bort rör
- Formgjutna rutnätslinjer 0,5 ml brunnar separerade av inbyggda rutnätslinjer, vilket gör dem lättare att se
Optimal funktion och identifiering
- Brunnar arrangerade i en standard 8 x 12-matris.
- Formgjutna in-grid-linjer separerar 0,5 ml-brunnar vilket gör dem lättare att se
- Upphöjda ringar runt 1,5 ml/2,0 ml-brunnarna gör det lättare att ta bort rör
- Alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och återvinning av rör
Säkert lock
- Genomskinligt lock klickas på rackflikar för säker, synlig förvaring
- Rymlig nog för att rymma de flesta skruvlockade mikrocentrifugrör
- Staplingsbart, sparar värdefullt utrymme
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gult |
| Håller | Mikrorör (0,5 ml), Mikrocentrifugrör (1,5 till 2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 96/Sida |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 1,5 till 2 mL och 0,5 mL Centrifugerrör |
| Visa mer |