Beskrivning
Säkerställ effektiv och homogen värmeöverföring med dessa tunnväggiga polypropenrör. Eppendorf™ Polypropen PCR-rör är lätta att öppna, men ger tät försegling för att förhindra avdunstning i PCR.
- Designen säkerställer en lufttät försegling för att förhindra kontaminering och avdunstning.
- Tunna polypropenväggar säkerställer effektiv och homogen värmeöverföring eller snabba och högkvalitativa PCR-resultat.
- 8 reaktionsrör i remsformat– idealisk för små provvolymer. Lätt anpassningsbar för automatisering.
- Remsorna är förseglingsbara med platta eller kupolformade remsor.
- PCR Clean: Certifierad fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Humant DNA, DNas, RNas, PCR-hämmare fritt |
| Färg | Genomskinlig |
| Volym (metrisk) | 0,1 ml |
| Kvantitet | 120 Pk. |
| För användning med (utrustning) | 0,1 mL termiska cyklerblock för effektiv och homogen värmeöverföring till provet |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Renhet eller kvalitetsklass | PCR Clean (icke-steril) |
| Max. Tvinga | 10,000 x g |
| Förslutningstyp | Flat Strip Cap |
| Visa mer |