Läs mer
Eppendorf™ PCR-rör - singlar och remsor
Produktkod. 10500082 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Flat Strip Cap
Gångjärnsmössa
Ingår ej
Kupolformad Strip Cap
Formatera:
8-rörs remsor
Enkelt rör
Snabba PCR-rörremsor
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade
PCR Clean (icke-steril)
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Formatera Renhet eller kvalitetsklass Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10500082 Gångjärnsmössa Enkelt rör PCR Clean (icke-steril) 0,2 ml Paket med 1000
15645367 Gångjärnsmössa Enkelt rör Forensic DNA Grade 0,2 ml Paket med 500
10401203 Gångjärnsmössa Enkelt rör PCR Clean (icke-steril) 0,5 ml Paket med 500
11843432 Ingår ej 8-rörs remsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
10146704 Kupolformad Strip Cap 8-rörs remsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
10167184 Flat Strip Cap 8-rörs remsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
15983982 Ingår ej Snabba PCR-rörremsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
15903992 Kupolformad Strip Cap Snabba PCR-rörremsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
15993982 Flat Strip Cap Snabba PCR-rörremsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10500082 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030124332
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Eppendorf PCR-rör säkerställer enhetlig värmefördelning till provet för optimal PCR-prestanda. Den användarvänliga designen möjliggör enkel öppning och ger en säker tätning för att förhindra avdunstning.
Säkerställ effektiv och homogen värmeöverföring med dessa tunnväggiga polypropenrör. Eppendorf™ Polypropen PCR-rör är lätta att öppna, men ger tät försegling för att förhindra avdunstning i PCR.
  • Designen säkerställer en lufttät försegling för att förhindra kontaminering och avdunstning.
  • Tunna polypropenväggar säkerställer effektiv och homogen värmeöverföring eller snabba och högkvalitativa PCR-resultat.
  • 8 reaktionsrör i remsformat– idealisk för små provvolymer. Lätt anpassningsbar för automatisering.
  • Remsorna är förseglingsbara med platta eller kupolformade remsor.
  • PCR Clean: Certifierad fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, DNas, RNas, PCR-hämmare fritt
Färg Klart
Volym (metrisk) 0,2 ml
Kvantitet 1000 Pk.
Stängningsmaterial Polypropylene
För användning med (utrustning) PCR
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Förslutningstyp Gångjärnsmössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Enkelt rör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör