Läs mer
Eppendorf™ PCR-rör - singlar och remsor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11843432 Handla allt Eppendorf Produkter
Förslutningstyp:
Flat Strip Cap
Gångjärnsmössa
Ingår ej
Kupolformad Strip Cap
Formatera:
8-rörs remsor
Enkelt rör
Snabba PCR-rörremsor
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade
PCR Clean (icke-steril)
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 500
Produktkod. 11843432
Brand: Eppendorf™ 0030124804
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf PCR-rör säkerställer enhetlig värmefördelning till provet för optimal PCR-prestanda. Den användarvänliga designen möjliggör enkel öppning och ger en säker tätning för att förhindra avdunstning.
Säkerställ effektiv och homogen värmeöverföring med dessa tunnväggiga polypropenrör. Eppendorf™ Polypropen PCR-rör är lätta att öppna, men ger tät försegling för att förhindra avdunstning i PCR.
  • Designen säkerställer en lufttät försegling för att förhindra kontaminering och avdunstning.
  • Tunna polypropenväggar säkerställer effektiv och homogen värmeöverföring eller snabba och högkvalitativa PCR-resultat.
  • 8 reaktionsrör i remsformat– idealisk för små provvolymer. Lätt anpassningsbar för automatisering.
  • Remsorna är förseglingsbara med platta eller kupolformade remsor.
  • PCR Clean: Certifierad fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, DNas, RNas, PCR-hämmare fritt
Färg Genomskinlig
Volym (metrisk) 0,1 ml
Kvantitet 120 Pk.
För användning med (utrustning) 0,1 mL termiska cyklerblock för effektiv och homogen värmeöverföring till provet
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Max. Tvinga 10,000 x g
Förslutningstyp Ingår ej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Nej
Formatera 8-rörs remsor
Produkttyp PCR-rör (8-rörsremsa)