Learn More
Eppendorf™ PCR-rör - singlar och remsor
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Förslutningstyp:
Flat Strip Cap
Gångjärnsmössa
Ingår ej
Kupolformad Strip Cap
Formatera:
8-rörs remsor
Enkelt rör
Snabba PCR-rörremsor
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade
PCR Clean (icke-steril)
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Unit Size:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 500
Description
Säkerställ effektiv och homogen värmeöverföring med dessa tunnväggiga polypropenrör. Eppendorf™ Polypropen PCR-rör är lätta att öppna, men ger tät försegling för att förhindra avdunstning i PCR.
- Designen säkerställer en lufttät försegling för att förhindra kontaminering och avdunstning.
- Tunna polypropenväggar säkerställer effektiv och homogen värmeöverföring eller snabba och högkvalitativa PCR-resultat.
- 8 reaktionsrör i remsformat– idealisk för små provvolymer. Lätt anpassningsbar för automatisering.
- Remsorna är förseglingsbara med platta eller kupolformade remsor.
- PCR Clean: Certifierad fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare).
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 0,1 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Renhet eller kvalitetsklass | PCR Clean (icke-steril) |
| Förslutningstyp | Flat Strip Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutning ingår | Ja |
| Formatera | Snabba PCR-rörremsor |
| Produkttyp | PCR-rörremsa |