Läs mer
Eppendorf™ PCR-rör - singlar och remsor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8003117 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Flat Strip Cap
Gångjärnsmössa
Ingår ej
Kupolformad Strip Cap
Formatera:
8-rörs remsor
Enkelt rör
Snabba PCR-rörremsor
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade
PCR Clean (icke-steril)
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Formatera Renhet eller kvalitetsklass Volym (metrisk) unitSize
15645367 Gångjärnsmössa Enkelt rör Forensic DNA Grade 0,2 ml Paket med 500
10500082 Gångjärnsmössa Enkelt rör PCR Clean (icke-steril) 0,2 ml Paket med 1000
10401203 Gångjärnsmössa Enkelt rör PCR Clean (icke-steril) 0,5 ml Paket med 500
11843432 Ingår ej 8-rörs remsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
10146704 Kupolformad Strip Cap 8-rörs remsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
10167184 Flat Strip Cap 8-rörs remsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
15983982 Ingår ej Snabba PCR-rörremsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
15903992 Kupolformad Strip Cap Snabba PCR-rörremsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
15993982 Flat Strip Cap Snabba PCR-rörremsor PCR Clean (icke-steril) 0,1 ml Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15645367 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030124707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf PCR-rör säkerställer enhetlig värmefördelning till provet för optimal PCR-prestanda. Den användarvänliga designen möjliggör enkel öppning och ger en säker tätning för att förhindra avdunstning.
Säkerställ effektiv och homogen värmeöverföring med dessa tunnväggiga polypropenrör. Eppendorf™ Polypropen PCR-rör är lätta att öppna, men ger tät försegling för att förhindra avdunstning i PCR.
  • Designen säkerställer en lufttät försegling för att förhindra kontaminering och avdunstning.
  • Tunna polypropenväggar säkerställer effektiv och homogen värmeöverföring eller snabba och högkvalitativa PCR-resultat.
  • 8 reaktionsrör i remsformat– idealisk för små provvolymer. Lätt anpassningsbar för automatisering.
  • Remsorna är förseglingsbara med platta eller kupolformade remsor.
  • PCR Clean: Certifierad fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Volym (metrisk) 0,2 ml
Kvantitet 500 Pk. (10 påsar à 50)
För användning med (utrustning) Med alla termiska cykler med 0,2 ml blockformat
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Renhet eller kvalitetsklass Forensic DNA Grade
Förslutningstyp Gångjärnsmössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Enkelt rör
Produkttyp PCR-rör