Läs mer
BRAND™ Fotografiska fack i polypropen
Handla allt Brand Produkter
Höjd (metrisk):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vita stapelbara fotobrickor i polypropen (PP).
- Ribbad botten förbättrar stabiliteten, förstärkt kant, lätt sluttande väggar
- Autoklaverbar (121° C)
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 625 x 530 x 140 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Längd (metrisk) | 625 mm |
| Material | Polypropen |
| Typ | Fotografisk bricka |
| Bredd (metrisk) | 530 mm |
| Inkluderar | Ribbad botten, förstärkt kant |
| Form | Rektangulär |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |