Läs mer
BRAND™ Fotografiska fack i polypropen
Produktkod. 10409722 Handla allt Brand Produkter
Höjd (metrisk):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10409722
Brand: BRAND™ 156646
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vita stapelbara fotobrickor i polypropen (PP) med räfflad botten som förbättrar stabiliteten.
  • Vita stapelbara fotobrickor i polypropen (PP).
  • Ribbad botten förbättrar stabiliteten, förstärkt kant, lätt sluttande väggar
  • Autoklaverbar (121° C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 510 x 410 x 120 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) 510 mm
Material Polypropen
Typ Fotografisk bricka
Bredd (metrisk) 410 mm
Inkluderar Ribbad botten, förstärkt kant
Form Rektangulär