Läs mer
BRAND™ Fotografiska fack i polypropen
Produktkod. 10558591 Handla allt Brand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10558591 70 mm Varje
10643782 45 mm Varje
10706711 160 mm Varje
10499712 75 mm Varje
10409722 120 mm Varje
10079850 140 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10558591 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 156642
I lager
Vita stapelbara fotobrickor i polypropen (PP) med räfflad botten som förbättrar stabiliteten.
  • Vita stapelbara fotobrickor i polypropen (PP).
  • Ribbad botten förbättrar stabiliteten, förstärkt kant, lätt sluttande väggar
  • Autoklaverbar (121° C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 300 x 240 x 70 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 70 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Material Polypropen
Typ Fotografisk bricka
Bredd (metrisk) 240 mm
Antal per förpackning 1
Form Rektangulär