Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativ polypropen
- Tätt passform tack vare den exakt passande konen
- Optimal hantering tack vare den stabila formen
- Autoklaveringsbar
- Garanterat dammfri på grund av speciell joniseringsbehandling
- Utmärkt transparens på grund av ytor av hög kvalitet
- Minimal restvätning på grund av kontrollerad kvalitet på råvaror
- Utmärkt volymnoggrannhet tack vare den exakta spetsöppningen
- Övningsorienterade spetsvolymer
- Aeroject™ spetsar med specialfilter tillverkade av hydrofob PE-HD som
- Aerosolbarriär och för skydd mot kontaminering
- Lämplig för alla vanliga pipetttyper
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 till 5000μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produktlinje | FinnTip |
| Material | Polypropen |