Läs mer
Ratiolab™ Pipet av polypropen Finntip™
Produktkod. 10130101
Volym (metrisk):
1000 till 5000μ L
2 000 till 10 000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10130101
Brand: Ratiolab™ 2400620
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pipettspetsar för enkel och säker vätskehantering i de mest känsliga applikationerna. Ratiolab™ Pipet av polypropen Finntip™ är idealiska för manuella eller elektroniska, en- eller flerkanalspipetter.
  • Idealisk för alla kommersiella pipetter
  • Tillverkad av hög kvalitet polypropen
  • Tätt passform tack vare den exakt passande konen
  • Optimal hantering tack vare stabil form
  • Autoklaveringsbar
  • Garanterat dammfri på grund av speciell joniseringsbehandling
  • Utmärkt transparens och högkvalitativa ytor
  • Minimal restvätning
  • Utmärkt volymnoggrannhet tack vare den exakta spetsöppningen
  • Övningsorienterade spetsvolymer
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 till 5000μ L
Färg Genomskinligt
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 14.76cm
Certifikat och efterlevnad CE, IVD
För användning med (applikation) Idealisk för alla kommersiellt tillgängliga pipetter
Steriliseringsmetod Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje FinnTip