Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Pipettburk av polypropen
Beskrivning
Mångsidig robust burk för förvaring av pipetter.
- Polypropen ger dämpande effekt för pipetter
- Tätt passande lock skyddar under transport
- Svetsad flänsad bas för stabilitet
- Kan skäras för att passa kortare pipetter
- Kan lutas på sidan för dränering
- Burk autoklaverbar vid 120 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Typ | Pipettburk |
| För användning med (utrustning) | Förvaring av pipetter |