Läs mer
Fisherbrand™ Polypropenpipettspets G
Produktkod. 12399365 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 10μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 192
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
12399365 0,5 till 10μ l Paket med 192
11577442 0,1 till 10μ L Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12399365
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gör pipettering mycket enklare och säker även för de mest känsliga applikationerna. Fisherbrand™ Pipetspetsar av polypropen G passar perfekt för manuella eller elektroniska, en- eller flerkanalspipetter.
  • Tillverkad av högkvalitativ polypropen
  • Tätt passform tack vare den exakt passande konen
  • Optimal hantering tack vare den stabila formen
  • Autoklaveringsbar
  • Garanterat dammfri på grund av speciell joniseringsbehandling
  • Finns försteriliserad eller icke-steril
  • Utmärkt transparens på grund av ytor av hög kvalitet
  • Minimal restvätning på grund av kontrollerad kvalitet på råvaror
  • Utmärkt volymnoggrannhet tack vare den exakta spetsöppningen
  • Övningsorienterade spetsvolymer
  • Aeroject™ spetsar med specialfilter tillverkade av hydrofob PE-HD som
  • Aerosolbarriär och för skydd mot kontaminering
  • Lämplig för alla vanliga pipetttyper
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Färg Kristall
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Ställ
För användning med (utrustning) MultiTray