Läs mer
Kartell™ Pipettställ i polypropen
Produktkod. 11398370
Change view
Positioner:
94
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
11398370 94 Varje
1 options
Produktkod. 11398370 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0026100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 SEK
    521.13 SEK / Paket med 1
    Save 38.87 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Roterande bas rymmer upp till 94 pipetter. Kartell™ Pipettställ av polypropen förvara pipetter i olika storlekar säkert och bekvämt.
  • Skrivbordshållare håller pipetter organiserade och inom räckhåll
  • Svängbart stativ med två nivåer rymmer pipetter med en diameter på upp till 14 mm
  • Polypropenkonstruktion för hållbarhet
Specifikationer
Håller Pipetter (94)
Material Polypropen
Positioner 94
För användning med (utrustning) Stationär pipetthållare
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Diameter (metrisk) Yttre 230 mm
Produkttyp Pipetstativ
Höjd (metrisk) 470 mm