Läs mer
VITLAB™ Pipettställ av polypropen
Produktkod. 15242709
Change view
Positioner:
94 Alla storlekar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
15242709 94 Alla storlekar Paket med 2
1 options
Produktkod. 15242709 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 79194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1411.47 SEK / Paket med 2
    Save 78.53 SEK
    5% Av
I lager
Tillverkad av polypropen. VITLAB™ Pipettstativ av polypropen har en roterbar, räfflad bottenplatta där pipettspetsarna försiktigt kan placeras.
  • Polypropen
  • 94 borrhål med olika diametrar
  • Enkel montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Positioner 94 Alla storlekar
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Kavitet 230 mm
Produkttyp Pipettställ
Höjd (metrisk) 470 mm