Läs mer
Hirschmann™ Pipettställ i polypropen
Produktkod. 10309951
Change view
Håller:
94
Produktkod. Håller
10309951 94
1 options
Produktkod. 10309951 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 8902101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.15 SEK
    895.40 SEK / Paket med 1
    Save 73.75 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ekonomiskt förvaringsställ för alla fabrikat och storlekar av pipetter.
  • Vridbar med stabil bas och vridbar skiva
  • Med 94 hål i olika diametrar för volymetriska pipetter av alla storlekar, graderade pipetter upp till 25mL
Specifikationer
Håller 94
Material Polypropen
Antal per förpackning 1 vardera
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) Yttre 230 mm
Inkluderar Förstärkt bas och en extra roterbar skiva
Produkttyp Pipetstativ
Höjd (metrisk) 470 mm