Läs mer
BRAND™ Pipettställ av polypropen
Produktkod. 10383431 Handla allt Brand Produkter
Change view
Positioner:
94
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
10383431 94 Varje
1 options
Produktkod. 10383431 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 30900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00 SEK
    640.56 SEK / Paket med 1
    Save 206.44 SEK
    24% Av
I lager
Roterande modell, med ytterligare återställning av roterande spets för att skydda pipettspetsarna. Lämplig för alla graderade pipetter och enmarkeringspipetter. Lätt böjd stativbaskant hjälper till att hålla kvar droppande vätskor.
  • Polypropenkonstruktion
  • Passar 94 pipetter i olika storlekar
  • Roterande modell
  • Ytterligare roterande spetsåterställning skyddar pipettspetsarna
  • Lämplig för alla graderade pipetter och enmarkeringspipetter
  • Lätt böjd stativbaskant hjälper till att hålla kvar droppande vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Positioner 94
Kvantitet 1 vardera
Höjd (metrisk) 450 mm
Bredd (metrisk) 230 mm