Läs mer
Socorex™ Pipettspetsar av polypropen
Beskrivning
- Levereras löst i påsar eller ställ med lock
- Autoklaverbar vid 121 °C / 250 °F
- Kompatibel med andra märkens tips
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Universell |
| Förpackning | Rackad, 100/pk |
| För användning med (utrustning) | Socorex, Eppendorf |
| Material | Polypropen |