Läs mer
Kartell™ Dispolab™ Mikropipettspetsar för engångsbruk
Volym (metrisk):
100 till 1000 μl
1000 till 5000μ L
5 till 200μ L
Färg:
Blått
Gult
Neutral
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Beskrivning
- Tillverkad av ny kadmiumfri polypropen
- Exakt centrering av öppningen i änden av spetsen garanterar tillförlitlig riktning av provet när det levereras
- Förpackad i ställ; Lådor som innehåller ställ av polypropen med snäpplock
- Behållare och spetsar autoklaverbara till +121 °C i 20 minuter
- Systemet består av en stödplatta med en rad hål som innehåller rörspetsar
- Designad för återanvändning av tomma rackade spetsar när väl rackade spetsar används
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 till 1000 μl |
| Färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 6.9cm |
| Tipsstil | Kon |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Kartell Pipettor, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Nichiryo, Brand Pipettor, Sartorius Biohit Pipettor, Eppendorf, Hamilton Pipettor |
| Material | Polypropen |