Läs mer
Beschreibung
Använd dessa universella pipettspetsar med ett brett utbud av pipettmodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettspetsar har optimala vätningsegenskaper, hög transparens och speciella, certifierade renhetsgrader.
- Minimala fäst- och utkastningskrafter med högsta nivå av täthet
- Den ergonomiskt optimerade kongeometrin ger optimal pipettpassning på Eppendorf pipett
- Fina graderingar gör visuella kontroller av pipetteringsvolymen ännu enklare
- Fina indragna eller förlängda spetsar förenklar arbetet med små volymer
- Långa, smala spetsar når basen av smala och höga kärl utan att vidröra toppen av kärlkanten
Spezifikation
Spezifikation
| Volym (metrisk) | 50 till 1250μ L |
| Färg | Mörkgrön |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 4,1 tum |
| Längd (metrisk) | 103 mm |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Universell |
| Förpackning | 1000 tips (4 påsar x 250 tips) |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Produkttyp | Pipetttips |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?