Läs mer
Kartell™ Polypropen Plain Test Tube
Produktkod. 11944279
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11944279 16 mm Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11944279 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8830303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 SEK
    1370.65 SEK / Paket med 1000
    Save 154.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Levereras med polyeten, snabbstängda täta skruvkorkar. Kartell™ Polypropenprovrör är lämpliga för centrifugering.
  • Tillverkad av polypropen för optimal kemisk och termisk stabilitet
  • Läckagesäker och lämplig för centrifugering
  • Lockets design undviker kontaminering från vätskedroppar på insidan
  • Maximal kraft: 4000 x g
  • Tillgänglig i: blått (04) - rött (10) - gult (06) - vitt (03)
  • CE-IVD godkänd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE och IVD
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Provrör
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Material Polypropen
Disponibel Engångsbruk
För användning med Lämplig för centrifugering
Kvantitet 1000 förpackning
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock