Läs mer
Cytiva Nätring av polypropylen polyamid
Produktkod. 10507860 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10507860 26 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 10507860 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18876001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används med XK 26 Columns och C 26 Columns. Cytiva Polypropylen Polyamid Nätringar är designade för i.d 26 mm, 10μ m kolumner.
  • För kolumner XK 26, AK 26/C 26, AC 26
  • Polypropen (PP) (förstärkt glasfiber) Polyamid (PA)
  • Driftstemperatur 4 °C-60 °C
  • Porositet 10μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 26 mm
Partikelstorlek 34 μm
Material Polypropen, polyamid