Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor
Produktkod. 10690744 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Kjol stil:
Kantad
Semi
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kjol stil Förpackningsstorlek
10690744 Klart Semi Paket med 25
10767294 Blått Semi Paket med 25
10355672 Blått Kantad Paket med 25
10120092 Klart Kantad Paket med 25
10100803 Rött Kantad Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10690744 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030128575
I lager
Lägg i varukorgen
Använd dessa plattor för automatisering och processer med hög genomströmning samt kvantitativ realtids-PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor kombinerar extremt tunnväggiga polypropenbrunnar för optimal värmeöverföring och extremt robusta polykarbonatramar för styvhet och vridmomentbeständighet.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat
  • Förbättrad väl till brunn tolerans
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
  • Certifierad fri från alla detekterbara humana DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 25 Pk.
Bindningstyp Minimal
Produktlinje Eppendorf
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR
Kjol stil Semi
Material Polykarbonat
Sterilitet Sterila
Total volym (metrisk) Tja 150μ L
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Idealisk för kvantitativ realtids-PCR och passar de flesta termiska cykler
Kvantitet 25/Pk.
RNase fri Ja